Learn More
Strontiumchlorid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10384552
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10476-85-4
Summenformel Cl2Sr
Molekulargewicht (g/mol) 158.53
MDL-Nummer MFCD00011249
Spezifikation
Siedepunkt 1250.0°C
Chemischer Name oder Material Strontium chloride
Schmelzpunkt 873.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 54.4 to 55.9% (Sr)
Strukturformel SrCl2
Merck Index 15, 8970
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 158.53
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis