Learn More
Strontiumchlorid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1250.0°C |
Chemischer Name oder Material | Strontium chloride |
Schmelzpunkt | 873.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 54.4 to 55.9% (Sr) |
Strukturformel | SrCl2 |
Merck Index | 15, 8970 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble |