Learn More
Corning™ Stripettor Ultra, w/Universal Power Supply and 3 F
Eine leichte, ergonomische, motorisierte Pipettierhilfe für serologische Pipetten aus Glas und Kunststoff von 0.5 bis 100 ml
Marke: Corning™ 4099
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bequem positionierte Schalter wechseln schnell zwischen Betriebsmodi und Geschwindigkeiten, um unterschiedliche Flüssigkeitsvolumen und Viskositäten zu bewältigen. Die Ansaug- und Abgabegeschwindigkeit wird über die Fingerauslöser gesteuert. Bei vollständiger Ladung ermöglichen die Akkus bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb.- LCD-Anzeige für kontinuierliche Visualisierung von Geschwindigkeit, Modi und Akkustatus
- Zusätzliche farbige Spitzenkonen, die je nach Anwendung oder Anwender angepasst werden können
- Leiser, leistungsstarker Motor
- Gut positionierte Funktionstasten
- Inklusive Ladestation (4998)
Spezifikation
AAA | |
LCD | |
Serologische Glas- und Kunststoffpipetten mit Volumen von 0.5 bis 100 ml | |
2 |
Pipetten-Controller | |
0,2μm | |
Universalnetzteil, Ladestation (4998), drei 0,2 μm-Filter, drei farbige Teile und Wandhalterung | |
1 |