Learn More
Corning Stripettes™ einzeln verpackte, serologische Einweg-Pipetten aus Papier und Kunststoff, Reinraum-Packung
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Graduierungen:
0.01 ml
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
Länge (metrisch):
27.7 cm
27.8 cm
34.4 cm
34.8 cm
37 cm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
Beschreibung
Ideal für Zellkulturen und andere Anwendungen geeignet, die eine aseptische Handhabung von Flüssigkeiten voraussetzen. Sterile Pipetten mit farbcodierten Streifen für ein einfaches Ablesen des Volumens und eine schnelle Größenidentifikation.
- Graduierungen in zwei Richtungen erlauben die Verwendung von aufsteigenden und absteigenden Skalen
- Negative Graduierungen auf den 1, 2, 5, 10, 25 und 50 ml Stripette® Pipetten bieten ein zusätzliches Arbeitsvolumen
- 100 ml Stripette® Pipetten ermöglichen den sicheren und einfachen Transfer von großen Mengen an Flüssigkeiten und entfernen somit den Bedarf an graduierten Zylindern oder anderen Gefäßen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Das zylindrische Antitropf-Spitzendesign bei den Größen 25, 50 und 100 ml verringert ungewolltes Tropfen und stellt eine genaue Dosierung sicher
- Die Größe 10 ml besitzt eine weite Spitze für die Handhabung viskoser Flüssigkeiten
- Nicht-pyrogenisch
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±2 % |
| Zertifizierung/Konformität | Pyrogenfrei, DNase- und RNase-frei |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 0.5 ml |
| Länge (angloamerikanisch) | 14,56 in. |
| Negative Graduierungen | 10 ml |
| Spitzenform | Rund |
| Verpackungsart | Dreifach verpackt |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering