Learn More
Corning™ Stripette™ in Kunststoff verpackte serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10265471 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Graduierungen:
0.01 ml
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Violett
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 10265471
Marke: Corning™ 4012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Kunststoffverpackung für einfaches Öffnen, aseptische Entnahme und zur Verhinderung von Festhängen durch statische Elektrizität beim Tragen von Latexhandschuhen. Corning™ Stripette™ in Kunststoff verpackte serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol verfügen über einen einzigartigen farbcodierten Vergrößerungsstreifen für bessere Sicht auf den Meniskus.
Mit Kunststoffverpackung für einfaches Öffnen, aseptische Entnahme und zur Verhinderung von Festhängen durch statische Elektrizität beim Tragen von Latexhandschuhen. Corning™ Stripette™ in Kunststoff verpackte serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol verfügen über einen einzigartigen farbcodierten Vergrößerungsstreifen für bessere Sicht auf den Meniskus.
Die Kunststoffverpackung ermöglicht ein einfaches Öffnen durch Durchstechen oder Abziehen.
  • Durch die Farbcodierung auf dem Papier ist das Volumen leicht zu erkennen
  • Verpackung aus Kunststoff erlaubt eine vollständige Sicht
  • Die Kunststoffverpackung kann für aseptische Entnahme leicht durchstoßen und zurückgezogen werden
  • Großpackungen sind ideal für große sterile und nicht sterile Anwendungen
  • Die Reinraum-Version ist dreifach verpackt, sodass eine hohe Reinheit erreicht wird
  • Farbcodierter Vergrößerungsstreifen für bessere Sicht auf den Meniskus
  • Steril, einzeln verpackt und zertifiziert nicht pyrogen und DNase-/RNase-frei
  • Genauigkeit von ±2 % bei vollem Volumen
  • Auf jeder Pipettenverpackung aufgedruckte Chargennummer
  • Kalibriert zur Abgabe (TD-EX 20 °C) des Inhalts mit Blowout
  • Durch bidirektionale Graduierungen können auf- oder absteigende Skalen verwendet werden
  • Negative Graduierungen auf den 1, 2, 5, 10, 25 und 50 ml Stripette™ Pipetten bieten ein erweitertes Arbeitsvolumen
  • 100 ml Stripette™ Pipetten ermöglichen einen sicheren und einfachen Flüssigkeitstransfer großer Probenvolumina und sind eine zuverlässige Alternative zu graduierten Zylindern und anderen Gefäßen zur Handhabung von Flüssigkeiten
  • Die zylindrische tropffreie Spitze bei den Größen 25, 50 und 100 ml reduziert ungewolltes Tropfen und sorgt für eine präzise Abgabe
  • Die Größe 10 ml hat eine breite Spitze für den Umgang mit viskosen Flüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±2 %
Zertifizierung/Konformität Pyrogenfrei, DNase- und RNase-frei
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Skala Ja
Graduierungen 0.01 ml
Länge (angloamerikanisch) 10,94 in.
Negative Graduierungen 0.2 ml
Menge 200
Spitzenform Undurchlässig
Verpackungsart Einzeln verpackt: Kunststoff
Farbe Gelb
Volumen (metrisch) 1 ml
Länge (metrisch) 27.8 cm
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Ja