Learn More
Corning™ Stripette™ in Kunststoff verpackte serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit Kunststoffverpackung für einfaches Öffnen, aseptische Entnahme und zur Verhinderung von Festhängen durch statische Elektrizität beim Tragen von Latexhandschuhen. Corning™ Stripette™ in Kunststoff verpackte serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol verfügen über einen einzigartigen farbcodierten Vergrößerungsstreifen für bessere Sicht auf den Meniskus.
Marke:  Corning™ 4011
151.30 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10238800
  • 243.24 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit Kunststoffverpackung für einfaches Öffnen, aseptische Entnahme und zur Verhinderung von Festhängen durch statische Elektrizität beim Tragen von Latexhandschuhen. Corning™ Stripette™ in Kunststoff verpackte serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol verfügen über einen einzigartigen farbcodierten Vergrößerungsstreifen für bessere Sicht auf den Meniskus.
Die Kunststoffverpackung ermöglicht ein einfaches Öffnen durch Durchstechen oder Abziehen.
  • Durch die Farbcodierung auf dem Papier ist das Volumen leicht zu erkennen
  • Verpackung aus Kunststoff erlaubt eine vollständige Sicht
  • Die Kunststoffverpackung kann für aseptische Entnahme leicht durchstoßen und zurückgezogen werden
  • Großpackungen sind ideal für große sterile und nicht sterile Anwendungen
  • Die Reinraum-Version ist dreifach verpackt, sodass eine hohe Reinheit erreicht wird
  • Farbcodierter Vergrößerungsstreifen für bessere Sicht auf den Meniskus
  • Steril, einzeln verpackt und zertifiziert nicht pyrogen und DNase-/RNase-frei
  • Genauigkeit von ±2 % bei vollem Volumen
  • Auf jeder Pipettenverpackung aufgedruckte Chargennummer
  • Kalibriert zur Abgabe (TD-EX 20 °C) des Inhalts mit Blowout
  • Durch bidirektionale Graduierungen können auf- oder absteigende Skalen verwendet werden
  • Negative Graduierungen auf den 1, 2, 5, 10, 25 und 50 ml Stripette™ Pipetten bieten ein erweitertes Arbeitsvolumen
  • 100 ml Stripette™ Pipetten ermöglichen einen sicheren und einfachen Flüssigkeitstransfer großer Probenvolumina und sind eine zuverlässige Alternative zu graduierten Zylindern und anderen Gefäßen zur Handhabung von Flüssigkeiten
  • Die zylindrische tropffreie Spitze bei den Größen 25, 50 und 100 ml reduziert ungewolltes Tropfen und sorgt für eine präzise Abgabe
  • Die Größe 10 ml hat eine breite Spitze für den Umgang mit viskosen Flüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±2 %
Polystyrol
Ja
10,94 in.
1000
Einzeln verpackt: Kunststoff
Gelb
27.8 cm
Ja
Pyrogenfrei, DNase- und RNase-frei
Steril
0.1 ml
0.2 ml
Rund
0,03 oz.
1 ml
Serologische Pipette
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer26624007 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum31/03/2025 Catalog Number4011
Chargennummer20424008 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/09/2024 Catalog Number4011
Chargennummer09624043 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/07/2024 Catalog Number4011
Chargennummer10324048 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/06/2024 Catalog Number4011
Chargennummer30723038 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/05/2024 Catalog Number4011
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Stripette™ in Kunststoff verpackte serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol > Normal; 1 ml; Einzeln verpackt, durchsichtiger Kunststoff; 1000 Stück/Karton