Learn More
Corning™ Stripette™ serologische Einwegpipetten aus Polystyrol, Großpackung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus optisch klarem Polystyrol für präzise Messungen. Corning™ Stripette™ Serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol in Großpackungen eignen sich optimal für die Handhabung von sterilen und nicht-sterilen Flüssigkeiten.
Marke:  Corning™ 4010
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10420672
  • 254.76 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 20-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die sterilen Pipetten sind zur einfacheren Volumenablesung und schnellen Größenbestimmung mit farbcodierten Streifen versehen
  • Der einzigartige farbkodierte Vergrößerungsstreifen erleichtert das Erkennen des Meniskus
  • Steril und zertifiziert pyrogenfrei und DNase-/RNase-frei
  • Genauigkeit innerhalb ±2 % bei vollem Volumen
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD-EX 20 °C) des Inhalts mit Blowout
  • Bidirektionale Graduierungen lassen die Wahl zwischen aufsteigender und absteigender Skalierung
  • Negative Graduierungen auf den 1, 2, 5, 10, 25 und 50 ml-Stripetten schaffen zusätzliches Arbeitsvolumen
  • 100 ml-Stripetten gewährleisten den sicheren und einfachen Transfer großer Flüssigkeitsvolumen, wodurch auf den Einsatz von Messzylindern und anderen Flüssigkeitsbehältern verzichtet werden kann
  • Die zylindrische Antitropf-Spitze bei den Größen 25, 50 und 100 ml verringert versehentliches Tropfen und gewährleistet eine genaue Volumenabgabe
  • Die Größe 10 ml eignet sich dank ihrer breiten Spitze für den Umgang mit viskosen Flüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±2 %
Polystyrol
Ja
10,94 in.
1000
Großpackung
1 ml
Serologische Pipette
Pyrogenfrei, DNase- und RNase-frei
Steril
0,01 mL
0,2 ml
Undurchlässig
Gelb
27,8 cm
Ja
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer25224018 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/01/2025 Catalog Number4010
Chargennummer07824010 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/01/2025 Catalog Number4010
Chargennummer07824010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/06/2024 Catalog Number4010
Chargennummer22922010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/12/2023 Catalog Number4010
Chargennummer24522014 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/12/2023 Catalog Number4010
Name des Produkts
Corning™ Stripette™ serologische Einwegpipetten aus Polystyrol, Großpackung > Normal; 1 ml; Großbeutel; 1000 St./Karton