Learn More
Brand™ Deckel, PE, für Röhrchen 1.2ml, 8er Strips unsteril (VE=120)
Aus Polypropylen. BRAND™ Streifenkappen für Röhrchen in Gestell sind mit Standard-Mikrotiterplatten kompatibel und für die Arbeit mit Mehrkanalpipetten geeignet.
Marke:  Brand™ 781535
43.18 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10233251
  • 50.10 € / 120 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Röhrchen und Gestell aus Polypropylen sind bei 121 °C 20 min lang autoklavierbar (außer Polyethylenkappen)
  • Kompatibel mit Standard-Mikrotiterplatten und geeignet für die Arbeit mit Mehrkanalpipetten
  • Größe der Röhrchen: Außendurchmesser 8.8 mm, Höhe 45 mm Ideal für biologische Tests wie PCR*, Zellaufnahmestudien, RIA und EIA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN 285
Streifen mit 8 Kappen
Polyethylen
Unsteril
8,8 mm
Nicht autoklavierbar
120/Packung
In Rack gepackte Mikroröhrchen