Learn More
Streptozocin, Tocris Bioscience™
DNA alkylator; antitumor and induces diabetes
Marke: Tocris 1621/100
84.66 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Antibiotic and antitumor agent. Alkylates DNA and induces diabetes mellitus via reduction of nicotinamide adenine dinucleotide in pancreatic β-cells in vivo.Spezifikation
Streptozocin | |
100 mg | |
>95% |
18883-66-4 | |
C8H15N3O7 |