Learn More
Streptomycin-Sulfat, Zellkulturreagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15423919
Streptomycin-Sulfat, Zellkulturreagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423919
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Artikelnummer. 15423919
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61299.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Streptomycin-Sulfat, CAS-Nr. 3810-74-0, ist die Sulfatsalzform von Streptomycin und ein Aminoglykosid mit antibakterieller Wirkung.Die Verbindung zeigt zudem eine Proteinsynthese-hemmende Aktivität.
Inhibits initiation and causes misreading of rRNA in protein synthesis Streptomycin sulfate is used to study the mechanisms of streptomycin resistance. It is used to inhibit bacterial contamination in cell culture applications in association with penicillin. It is an antibiotic drug initially used for tuberculosis treatment. It inhibits protein synthesis by binding to 30S ribosomal subunit, which induces the misreading of the genetic code. It is involved in the initiation of translation of DNA, thereby results in death for a susceptible bacterium. Further, it controls bacterial and fungal diseases of certain fruit, vegetables, seed, ornamental crops and algae in ornamental ponds and aquaria
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser.
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bei Tieren und Menschen vorgesehen. An einem kühlen Ort lagern. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3810-74-0
Summenformel C42H84N14O36S3
Molekulargewicht (g/mol) 1457.376
MDL-Nummer MFCD00037023
InChI-Schlüssel QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N
PubChem CID 124080941
IUPAC-Name 2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(diaminomethylideneamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-4-formyl-4-hydroxy-5-methyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidin;2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-(Mehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)OMehr anzeigenWeniger anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Streptomycin sulfate
Typ Streptomycin Sulfate
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 50 g
Beilstein 3894995
Merck Index 14,8826
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 728.69
Güte Zellkultur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN24L038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog NumberJ61299.18,J61299.22
ChargennummerM09L010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog NumberJ61299.18,J61299.22
ChargennummerX19K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberJ61299.18,J61299.22
ChargennummerU26K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog NumberJ61299.18,J61299.22
ChargennummerS10K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2024 Catalog NumberJ61299.18,J61299.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Streptomycin sulfate, Cell Culture Reagent
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Streptomycin sulfate
Name des Produkts
Streptomycin-Sulfat, Zellkulturreagenz, Thermo Scientific Chemicals >