Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (Cy3)
Streptavidin, (Cy3)
Marke: Invitrogen™ SA1010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Klasse: RUO
- Erklärung: Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
- Puffer: PBS
- Konservierungsmittel: 0,1 % Natriumazid
Spezifikation
Cy3. | |
Durchflusszytometer | |
Rörchen | |
488/565 | |
Nasseis | |
Cy™ | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
Fluoreszent | |
0.5 mL | |
Enthält 1 Fläschchen Streptavidin, Cy3-Konjugat. Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). |
|
488 | |
Lösung | |
PBS-Puffer | |
Cy3. |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.