missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Streptavidin, Allophycocyanin Conjugate, premium grade

Artikelnummer. 10369222
Click to view available options
Menge:
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 10369222

Marke: Invitrogen™ S32362

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Streptavidin, Allophycocyanin-Konjugat, Premiumqualität

Streptavidin ist ein Biotin-bindendes Protein bakteriellen Ursprungs, das nachweislich weniger unspezifisch bindet als Avidin. Alhophycocyanin ist ein intensiv helles Phycobiliprotein mit einem breiten Absorptionsprofil, das bei ∼650 nm Spitzen aufweist, und einem Fluoreszenz-Emissionmaximum von ∼660 nm. Unser Streptavidin-Allophycocyanin-Konjugat *Premium Grade* ist eine weitere Fraktionierung unseres S-868-Produkts, speziell für Anwendungen, die von zusätzlicher Reinheit profitieren.

Sehen Sie sich eine Auswahlhilfe für alle Streptavidin-RPE-, APC- und Tandemkonjugate an.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration 1 mg/mL
Konjugat APC
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometrie, Immunassays, histochemische Anwendungen, Blot-Analyse
Menge 250 μl
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen Streptavidin-APC, Premium Grade, Konjugat (1 mg/ml).

Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) und vor Licht geschützt lagern.
Anregung/Emission 650/660
Durchflusszytometer-Laserlinien 633 oder 635
Versandbedingung Nasseis
Form Lösung
Produkttyp Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)
Marker oder Farbstoff APC (Allophycocyanin)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt