Learn More
IBA Lifesciences StrepMAB-Classic
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16471475 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Marker oder Farbstoff:
DY-488
DY-549
DY-649
HRP-Konjugat
Packungsgröße:
1 Stück
50 Mikrogramm
Artikelnummer. 16471475
Marke: IBA Lifesciences 21569050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
StrepMAB Klassische Konjugate sind monoklonale Antikörper mit unterschiedlichen Konjugaten zum Nachweis von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
StrepMAB-Classic ist ein hochselektiver, muriner monoklonaler Antikörper für den Nachweis von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in Anwendungen wie Western Blots, ELISA, FACS, Immunhistochemie und Immunzytochemie.
Es ist gekoppelt mit Fluoreszenzfarbstoffen erhältlich (DY-488, DY-549, DY-649). 
Die Absorptions-/Emissionsmaxima der fluoreszierenden Farbstoffe sind:
• Dy-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Bitte beachten Sie: Für die Erfassung von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen auf festen Phasen wird die Verwendung von StrepMAB-Immo oder Strep-Tactin™XT aufgrund der Bindungsaffinität im PM-Bereich empfohlen.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,10 mL
Konzentration 0,5 mg/mL
Kitinhalt Lösung in PBS; 0,01 % NaN3; 1 mg/ml BSA
Inhalt und Lagerung Unverdünnt: 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen; verdünnt: -25°bis -15 °C
Menge 50 μg
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Western Blot, FACS, Immunfluoreszenz
Ziel Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™
Typ Monoklonaler Antikörper
Marker oder Farbstoff DY-649
Nur für Forschungszwecke.