Learn More
IBA Lifesciences StrepMAB-Classic
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16441475 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Marker oder Farbstoff:
DY-488
DY-549
DY-649
HRP-Konjugat
Packungsgröße:
1 Stück
50 Mikrogramm
Artikelnummer. 16441475
Marke: IBA Lifesciences 21566050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
StrepMAB Klassische Konjugate sind monoklonale Antikörper mit unterschiedlichen Konjugaten zum Nachweis von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
StrepMAB-Classic ist ein hochselektiver, muriner monoklonaler Antikörper für den Nachweis von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in Anwendungen wie Western Blots, ELISA, FACS, Immunhistochemie und Immunzytochemie.
Es ist gekoppelt mit Fluoreszenzfarbstoffen erhältlich (DY-488, DY-549, DY-649). 
Die Absorptions-/Emissionsmaxima der fluoreszierenden Farbstoffe sind:
• Dy-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Bitte beachten Sie: Für die Erfassung von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen auf festen Phasen wird die Verwendung von StrepMAB-Immo oder Strep-Tactin™XT aufgrund der Bindungsaffinität im PM-Bereich empfohlen.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,10 mL
Konzentration 0,5 mg/mL
Kitinhalt Lösung in PBS; 0,01 % NaN3; 1 mg/ml BSA
Inhalt und Lagerung Unverdünnt: 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen; verdünnt: -25°bis -15 °C
Menge 50 μg
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Western Blot, Immunfluoreszenz
Ziel Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™
Typ Monoklonaler Antikörper
Marker oder Farbstoff DY-549
Nur für Forschungszwecke.