Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT Superflow™ High Capacity Column
Artikelnummer. p-7230575 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
5 x 0,2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 16401485
Marke: IBA Lifesciences 24034001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Strep-Tactin™XT Superflow™ high capacity column is a gravity flow column to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
  • Bietet eine um 2 bis 3-fach höhere Bindungskapazität für Strep-Tag™ Proteine als Standard-Strep-Tactin™XT Superflow™
  • Höhere Ausbeute an hochreinem Strep-Tag™ Protein
  • Dynamisches Bindungsvermögen: 15 mg Protein/ml Harz, bestimmt mit mCherry-Twin-Strep-Tag™ (30 kDa).
  • Im Lieferumfang enthalten: Vorgepackt in Puffer, pH 8,0: 100 mM Tris-HCl pH 8,0, 1 mM EDTA, 150 mM NaCl, 0,02 % Natriumazid, 1,5 M Ammoniumsulfat
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Konzentration 6% agarose, crosslinked
Zusammensetzung Ready-to-use column with Strep-Tactin™XT high capacity resin
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
Typ Vorgepackte Säule
Nur für Forschungszwecke.