Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT-Pufferset
Strep-Tactin™XT Proteinaufreinigungspufferset mit Wasch-, Elutions- und Regenerationspuffer
Marke:  IBA Lifesciences 2-1043-000
Artikelnummer. 17044437
  • 126.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Strep-Tactin™ XT-Pufferset enthält alle Puffer, die für die Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen mit Strep-Tactin™XT sowie für die anschließende Regeneration des Harzes erforderlich sind.10x Puffer W ist ein 10x konzentrierter Waschpuffer für Strep-Tactin™ und Strep-Tactin™ XT-Harze.Er entfernt ungebundene Moleküle aus der Affinitätschromatographie-Matrix während der Aufreinigung von Strep-tag II™ und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen.10-fach Puffer BXT ist ein 10-fach konzentrierter Strep-Tactin™XT Elutionspuffer, der Biotin enthält.Biotin ist ein wasserlösliches B-Komplexvitamin, auch Vitamin B7 oder Vitamin H genannt. Es bindet mit sehr hoher Affinität, aber reversibel, an Strep-Tactin™XT und ermöglicht so die effiziente Elution von Strep-tag™II- oder Twin-Strep-tag™-Fusionsproteinen aus dem Harz.Bitte beachten Sie, dass 10-fach Buffer BXT nicht für die Elution von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen aus Strep-Tactin™ geeignet ist, da Biotin irreversibel an diese Harze bindet und daher kann kein Strep-Tactin™ regeneriert werden kann.Der Puffer XT-R ist ein gebrauchsfertiger Strep-Tactin™XT Regenerationspuffer, der Magnesiumchlorid enthält, um Biotin aus der modifizierten Biotin-Bindungstasche von Strep-Tactin™XT nach der Elution von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in einer kompetitiven Weise zu verdrängen.Bitte beachten Sie, dass das Strep-Tactin™ XT-Pufferset nicht für Strep-Tactin™ geeignet ist.
Spezifikation
Spezifikation
10x Konzentrat
100 ml 10 x Puffer W, 25 ml 10 x Puffer BXT, 250 ml Puffer XT-R
Raumtemperatur
Lösung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 1SET Strep-TactinXT Purification Buffer Set
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.