Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT 4Flow™ Harz
Artikelnummer. p-7230526 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
4 mL
20 mL
50 mL
1.000 ml
Packungsgröße:
1 Set
1000 Milliliter
Artikelnummer. 16664714
Marke: IBA Lifesciences 25010002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Strep-Tactin™XT 4Flow™ Harz ist eine 50%ige Suspension zur Reinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
  • Strep-Tactin™XT 4Flow™ ist eine 4%ige Agarose mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™XT, die sich für die Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen eignet.
  • Aufgrund des breiten pH-Wert-Spektrums, ausgezeichneter Druckstabilität, hervorragender Target-Reinheit (>95 %) und der höchsten Bindungsaffinität wird das Harz für alle Proteinklassen empfohlen, insbesondere für Proteine in geringer Menge oder mit schwierigen Anforderungen.
  • Die niedrig konzentrierte Agarose ermöglicht das einfache Anhaften größerer Proteine in der stationären Phase, wodurch sie sich besonders für die Aufreinigung von Targets hoher Molekülmasse eignet.
  • Darüber hinaus ermöglicht Strep-Tactin™XT 4Flow™ die Anwendung von Vergällungsmitteln wie Harnstoff.
  • Die Suspension kann statt zur Chargenaufreinigung zum Packen von Schwerkraft-Durchflusssäulen verwendet werden, da das Harz für die Säulenaffinitätschromatographie optimiert ist.
  • Zum Packen einer Säule mit 1 ml Harzbettvolumen sind 2 ml 50 %ige Suspension erforderlich.
Spezifikation
Matrix 4 % Agarose, vernetzt
Partikelgröße 50 bis 150 μm
Menge 4 mL
Ziel Twin-Strep-tag™ und Strep-tag™II
Format Vorverpackte Schwerkraft-Durchflusssäule