Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ TACS Agarose
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
20 mL
50 ml
Packungsgröße:
20 Milliliter
4 Milliliter
50 Milliliter
Beschreibung
- Strep-Tactin™ TACS Agaroseenthält mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™beschichtete Agarose-Makrobeads.
- Eine spezielle Vernetzung ermöglicht den Einsatz für Zellisolierungs- und Depletionsansätze.
- Wurde für die säulenbasierte Traceless Affinity Cell Selection (Fab-TACS™/Nano-TACS™) entwickelt.
- Bei diesem Ansatz werden zu Twin-Strep-Tag™ (Fab-Streps) oder Nanokörpern (Nano-Streps) fusionierte Fab-Fragmente an Strep-Tactin™ auf der Agarosematrix gebunden.
- Nach der spezifischen Erfassung von Zellen werden Fab-/Nano-Streps durch Zugabe von Biotin aus der Strep-Taktin™-Agarose freigesetzt.
- Auf diese Weise sind die eluierten Zellen für weitere nachgelagerte Anwendungen bereit.
- Das gleiche Prinzip gilt für die Exosomisolierung (Fab-TACS™ für Exosome)
- Alternativ zu Fab-Streps/Nano-Streps lassen sich Twin-Strep-markierte, dethiobiotinylierte oder biotinylierte Antikörpern an dieses Harz binden (irreversible Bindung).
- Dadurch eignet sich Strep-Tactin™ TACS Agarose auch für die negative Zellselektion bzw. Depletion.
- Die Suspension kann zum Packen von Schwerkraft-Durchflusssäulen verwendet werden, da das Harz für die Säulenaffinitätschromatographie optimiert ist.
- Zum Packen einer Säule mit 1 ml Harzbettvolumen sind 2 ml 50 %-ige Suspension erforderlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Bindungsvermögen | Biotin-Bindungsvermögen >40 nmol/ml Harz |
| Kapazität (metrisch) | 20 mL |
| Zusammensetzung | 50 %-ige Suspension in Puffer, pH-Wert 8: 100 mM Tris-HCl, pH-Wert 8,0, 1 mM EDTA, 150 mM NaCl, 0,01 % Natriumazid |
| Support-Typ | Quervernetzte Agarose |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Packen von Schwerkraftflusssäulen für Affinitätschromatographiezellen oder die Exosomisolation |