Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Konjugat
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
AP-Konjugat
HRP-Konjugat
Packungsgröße:
1 Stück
500 Mikroliter
Beschreibung
- Die Streptavidin-Variante Strep-Tactin™ ist als Konjugat mit Meerrettich-Peroxidase (HRP) oder mit alkalischer Phosphatase (AP) für den schnellen und gezielten Nachweis von N-terminal, C-terminal oder intern markierten Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen erhältlich, die auf eine Blotting-Membran transferiert oder in einer Mikrotiterplatte aufgefangen wurden.
- Beide Konjugate eignen sich für chromogene Reaktionen, während Strep-Tactin™ HRP auch für Chemilumineszenzreaktionen geeignet ist.
- Je nach Wirtsorganismus können Proteinextrakte kleine Mengen biotinylierter Proteine enthalten, z. B. das Biotin-Carboxyl-Trägerprotein (BCCP, 22 kDa) von E. coli.
- Der Biotin Blockierungspuffer wird für die Blockierung solcher biotinylierten Proteine auf Western Blots vor dem Nachweis von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen mit Strep-Tactin™ HRP empfohlen, um den Nachweis von falsch positiven Banden zu verhindern.
- Zu diesem Zweck enthält der Biotin Blockierungspuffer das tetramere Biotin-Bindungsprotein Avidin, das selektiv biotinylierte Proteine bindet.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,5 mL |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Produkttyp | AP-Konjugat |
Nur für Forschungszwecke.