Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity FPLC column
Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity FPLC column to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
145.00 € - 421.00 €
Spezifikation
Bindungsvermögen 20 mg/mL resin
Beschreibung 4% agarose, crosslinked
Partikelgröße 50 to 150 μm
Form Resin Slurry
Menge 5 mL
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
30117607
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
2-1258-001
5 mL
421.00 €
5 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30117608
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
2-1257-001
1 mL
145.00 €
1 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity FPLC columns are designed for purifying Strep-tag™II and Twin-Strep-tag™ proteins via affinity chromatography in automated protein purification with HPLC/FPLC devices such as Äkta™ systems (Cytiva).
  • Recommended for all protein classes due to the broad pH compatibility, excellent pressure stability, outstanding target purity (>95%), and high binding affinity
  • 4% crosslinked agarose beads coupled to Strep-Tactin™ for straightforward purification of proteins with Strep-tag™II or a Twin-Strep-tag™
  • Multiple regeneration cycles possible without loss of binding capacity
  • Ideal alternative for proteins that are difficult to elute from Strep-Tactin™XT 4Flow™ resins
  • Biotinylated proteins also bind to Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity and need to be blocked using BioLock
Spezifikation
Spezifikation
20 mg/mL resin
50 to 150 μm
5 mL
Proteins tagged with Twin-Strep-tag™; Strep-tag™II; cross reactivity: biotin
Affinity chromatography equipment
Agarose
4% agarose, crosslinked
Resin Slurry
Tetrameric protein
Column
Twin-Strep-tag™; Strep-tag™II; cross reactivity: biotin
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity FPLC column