Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT 4Flow™ High Capacity Cartridge
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Strep-Tactin™XT 4Flow™ Kassetten mit hoher Kapazität enthalten eine 4%ige Agarose mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™XT, die sich die Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-Tag™ Fusionsproteinen mit HPLC/FPLC-Geräten wie z. B. Äkta™ Systemen (Cytiva) eignet.
- Aufgrund der breiten pH-Kompatibilität, ausgezeichneter Druckstabilität, hervorragender Target-Reinheit (> 95 %) und der höchsten Bindungsaffinität wird das Harz für alle Proteinklassen empfohlen, insbesondere für Proteine in geringer Menge oder mit schwierigen Anforderungen.
- Die niedrig konzentrierte Agarose ermöglicht das einfache Anhaften größerer Proteine in der stationären Phase, wodurch sie sich besonders für die Aufreinigung von Targets hoher Molekülmasse eignet.
- Im Vergleich zu Strep-Tactin™XT 4Flow™ hat Strep-Tactin™XT 4Flow™ eine höhere Dichte an immobilisiertem Strep-Tactin™XT, was zu einer 2-fach höheren Ausbeute an gereinigtem Protein führt.
- Darüber hinaus ermöglicht Strep-Tactin™XT 4Flow™ die Anwendung von Vergällungsmitteln wie Harnstoff.
Especificaciones
Especificaciones
| Support-Typ | 4 % Agarose, vernetzt |
| Partikelgröße | 50 bis 150 μm |
| Menge | 1 x 5 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC/FPLC |
| Ziel | Twin-Strep-tag™ und Strep-tag™II |
| Format | Vorverpackte Kassette |
For Research Use Only.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido