Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ 4Flow™ High Capacity Cartridge
Strep-Tactin™ 4Flow™ Kassette mit hoher Kapazität ist eine HPLC/FPLC-Kassette zur Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
Marke: IBA Lifesciences 2-5027-001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Strep-Tactin™XT 4Flow™ Kassetten mit hoher Kapazität enthalten eine 4%ige Agarose mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™XT, die sich die Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-Tag™ Fusionsproteinen mit HPLC/FPLC-Geräten wie z. B. Äkta™ Systemen (Cytiva) eignet.
- Aufgrund der breiten pH-Kompatibilität, ausgezeichneter Druckstabilität, hervorragender Target-Reinheit (> 95 %) und der höchsten Bindungsaffinität wird das Harz für alle Proteinklassen empfohlen, insbesondere für Proteine in geringer Menge oder mit schwierigen Anforderungen.
- Die niedrig konzentrierte Agarose ermöglicht das einfache Anhaften größerer Proteine in der stationären Phase, wodurch sie sich besonders für die Aufreinigung von Targets hoher Molekülmasse eignet.
- Im Vergleich zu Strep-Tactin™XT 4Flow™ hat Strep-Tactin™XT 4Flow™ eine höhere Dichte an immobilisiertem Strep-Tactin™XT, was zu einer 2-fach höheren Ausbeute an gereinigtem Protein führt.
- Darüber hinaus ermöglicht Strep-Tactin™XT 4Flow™ die Anwendung von Vergällungsmitteln wie Harnstoff.
Spezifikation
4 % Agarose, vernetzt | |
1 x 1 ml | |
Twin-Strep-tag™ und Strep-tag™II |
50 bis 150 μm | |
HPLC/FPLC | |
Vorverpackte Kassette |