Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zirkoniumtiegel mit gerader Wandfläche
Artikelnummer. 15463615
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10mL
15mL
20mL
25mL
35 ml
55mL
75 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Außendurchmesser (metrisch):
Außen: 101mm
Außen: 127mm
Außen: 27mm
Außen: 33mm
Außen: 45mm
Außen: 46mm
Außen: 47mm
Außen: 51mm
Außen: 59mm
Außen: 82mm
Höhe (metrisch):
18mm
22mm
29mm
34mm
41mm
45mm
59mm
65mm
89mm
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15463615
Marke: Thermo Scientific Chemicals 036014.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Gerade Wand
Material Zirkonium
Kapazität (metrisch) 55mL
Außendurchmesser (metrisch) Außen: 46mm
Höhe (metrisch) 22mm
Product Type Zirkoniumtiegel