Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zirkoniumtiegel mit gerader Wandfläche
Marke: Thermo Scientific Chemicals 035951.KT
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Gerade Wand | |
20mL | |
41mm |
Zirkonium | |
Außen: 33mm | |
Zirkoniumtiegel |
RUO – Nur für Forschungszwecke