Learn More
Thermo Scientific Chemicals Geradliniger Nickel-Tiegel
Artikelnummer. 15486145
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10mL
15 ml
20mL
25mL
35 ml
55mL
75mL
100 ml
250 ml
500 ml
Außendurchmesser (metrisch):
Außen: 101mm
Außen: 21mm
Außen: 27mm
Außen: 33mm
Außen: 45mm
Außen: 46mm
Außen: 47mm
Außen: 51mm
Außen: 59mm
Außen: 82mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15486145
Marke: Thermo Scientific Chemicals 036013.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Gerade Wand
Material Nickel
Kapazität (metrisch) 55mL
Außendurchmesser (metrisch) Außen: 46mm
Höhe (metrisch) 22mm
Product Type Nickel-Tiegel