Learn More
Thermo Scientific Chemicals Geradliniger Nickel-Tiegel
Artikelnummer. 15466145
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10mL
15 ml
20mL
25mL
35 ml
55mL
75mL
100 ml
250 ml
500 ml
Außendurchmesser (metrisch):
Außen: 101mm
Außen: 21mm
Außen: 27mm
Außen: 33mm
Außen: 45mm
Außen: 46mm
Außen: 47mm
Außen: 51mm
Außen: 59mm
Außen: 82mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15466145
Marke: Thermo Scientific Chemicals 035991.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Gerade Wand
Material Nickel
Kapazität (metrisch) 35 ml
Außendurchmesser (metrisch) Außen: 46mm
Höhe (metrisch) 89mm
Product Type Nickel-Tiegel