Learn More
Thermo Scientific Chemicals Geradliniger Nickel-Tiegel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10mL
15 ml
20mL
25mL
35 ml
55mL
75mL
100 ml
250 ml
500 ml
Außendurchmesser (metrisch):
Außen: 101mm
Außen: 21mm
Außen: 27mm
Außen: 33mm
Außen: 45mm
Außen: 46mm
Außen: 47mm
Außen: 51mm
Außen: 59mm
Außen: 82mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Gerade Wand |
| Material | Nickel |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | Außen: 101mm |
| Höhe (metrisch) | 22mm |
| Product Type | Nickel-Tiegel |