Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gerade Tropfenfänger
Zum Aufsetzen auf Destillationskolben zur Tropfenabscheidung. Lenz Laborglasinstrumente™ Gerade Tropfenfänger nach Stutzer sind aus langlebigem Duran™ Glasrohr gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05035011
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gerade mit NS-Kegel und Sockel
- Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung
Spezifikation
Zur Trennung von Tropfen (direkte Platzierung auf Destillationskolben) | |
Gerade Tropfenfänger | |
Duran Glas | |
NS 14/23 NS 14/23 |