Learn More
Gosselin™ Gerade Probenbehälter mit roter Kappe und Etikett
CORNING GoSSELIN™ gerader Behälter, Probenfläschchen, PP sind in verschiedenen Größen und Mengen erhältlich und sind steril und nicht-steril erhältlich.
Marke:  Gosselin™ TP30C-032
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15418814
  • 166.56 € / 1000 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
  • In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
  • Farbcodierte Schraubverschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probenbehälter
Polypropylen
Steril
Rot
Klar
1000/Karton
Ja
Gerade
40 mL
Schraubverschluss
Ohne Beschriftung
100/Beutel
Name des Produkts
Gosselin™ Gerade Probenbehälter mit roter Kappe und Etikett > 40 ml