Learn More
Gosselin™ Gerade Probenbehälter mit grüner Kappe
Artikelnummer. 15488804
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 mL
125 mL
180 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
264 Stück
380 Stück
Artikelnummer. 15488804
Marke: Gosselin™ TP30C014
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CORNING GoSSELIN™ gerader Behälter, Probenfläschchen, PP sind in verschiedenen Größen und Mengen erhältlich und sind steril und nicht-steril erhältlich.
  • Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
  • In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
  • Farbcodierte Schraubverschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenbehälter
Closure Included Ja
Material Polypropylen
Form Gerade
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 40 mL
Verschlussfarbe Grün
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Klar
Beschriftung Ohne Beschriftung
Anzahl pro Karton 1000/Karton
Anzahl pro Packung 100/Beutel