Learn More
Gosselin™ Gerade Probenbehälter mit blauer Kappe
CORNING GoSSELIN™ gerader Behälter, Probenfläschchen, PP sind in verschiedenen Größen und Mengen erhältlich und sind steril und nicht-steril erhältlich.
129.84 € - 207.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Probenbehälter |
---|---|
Closure Included | Ja |
Material | Polypropylen |
Form | Gerade |
Verschlussfarbe | Blau |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15458804
|
Gosselin™
TP30C-011 |
40 mL |
161.49 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15428814
|
Gosselin™
TP35C-001 |
60 mL |
129.84 €
700 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15478834
|
Gosselin™
TP53C-001 |
180 mL |
207.00 €
264 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
- In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
- Farbcodierte Schraubverschlüsse
Spezifikation
Probenbehälter | |
Polypropylen | |
Blau | |
Klar |
Ja | |
Gerade | |
Schraubverschluss | |
Ohne Beschriftung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gerade Probenbehälter mit blauer Kappe