Learn More
Fisherbrand™ Geradwandige Gefäße mit weißen Polypropylenkappen
Artikelnummer. 16194567
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
1 oz.
2 oz.
8 oz.
16 oz.
32 oz.
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Fisherbrand™ gerade gebogene Gefäße mit weißen Polypropylen-Kappen eignen sich ideal für große Feststoffproben und ermöglichen die vollständige Entfernung des Inhalts.
  • Durchscheinend und langlebig
  • Optimal für die Lagerung und Sammlung von Proben und Laborzubehör
  • Durch den weiten Hals und die geraden Seiten gelangt man leicht an den Inhalt.
  • Polypropylen bietet eine höhere Toleranz gegenüber hohen Temperaturen als HDPE und eine bessere Kontaktklarheit
  • Durch den weiten Hals und die geraden Seiten gelangt man leicht an den Inhalt
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 39 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 37 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Große Feststoffproben und vollständiges Entfernen des Inhalts
Enthält Kappe
Höhe (metrisch) mit Verschluss 43 mm
Material Polypropylen
Menge 72
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 43-400
Klarheit Durchscheinend
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 40 mm
Produkttyp Geradwandiges Gefäß
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 38 mm
Verschlusstyp Kappe