Learn More
Gosselin™ Gerade Behälter
Entwickelt für die Probenahme und -lagerung und den Transport zum Labor. Gosselin™ Gerade Behälter sind mit einem auslaufsicheren Schraubverschluss ausgestattet.
Marke: Gosselin™ TP52C-002
185.19 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bruchsicheres Polypropylen speziell für die Verwendung in Lebensmittel-, Molkerei- und Brauindustrie konzipiert
- LDPE-Schraubkappen enthalten
- Auslaufsichere Innenlippe verhindert Tropfen zwischen Gewinden
- Sterilisierungsvertrauensgrad basierend auf ISO 11137: STERILITÄT SAL 10–3
Spezifikation
Probenbehälter | |
Polypropylen | |
Steril | |
CE, IVD, ISO 11137 | |
LDPE | |
Naturfarben | |
Bakteriologische Anwendungen | |
Schraubverschluss aus LDPE mit leckagefreier Innenlippe | |
380/Packung |
Ja | |
Gerade, zylindrisch | |
125 mL | |
Rot | |
Schraubverschluss | |
52 mm | |
74 mm | |
Ohne Beschriftung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gerade Behälter > Fassungsvermögen: 125 ml; naturfarben; mit rotem LDPE-Schraubverschluss; graduiert
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur