Learn More
STP 7 Modellpufferlösung pH 7, WTW™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11891693
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 11891693
Marke: WTW 108708
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Technische Pufferlösungen für pH7.00, dies präzise und rückführbar auf NIST in Großmengen von50 ml mit integriertem Dosiergefäß-Standardpuffer.
  • Technische Pufferlösungen für pH-Wert 7.00
  • Präzise und rückführbar auf NIST, in Großpackungsgröße von 50 ml mit integriertem Dosiergefäß-Standardpuffer
  • Ungeöffnet bis zu 3 Jahre lang haltbar
  • Sparsam im Gebrauch
  • Einfachste Handhabung durch Dosiergerät
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH 7
Physikalische Form Flüssig
Menge 50 ml
Verpackung Flasche
Rückführbarkeit auf NIST Ja