Learn More
Epredia™ STP 120 Gewebeeinbettautomat mit Abschleuderfunktion
Verarbeiten Sie biologische Proben von der chemischen Fixierung bis hin zur Paraffin-Infiltration mit dem Epredia™ STP 120 Gewebeeinbettautomaten mit Abschleuderfunktion.
Marke:  Epredia™ 813150
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11340710
  • 34305.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verarbeiten Sie biologische Proben von der chemischen Fixierung bis hin zur Paraffin-Infiltration mit dem Thermo Scientific™ STP 120 Gewebeeinbettautomaten mit Abschleuderfunktion. Dieser kompakte Karussell-Gewebeeinbettautomat ist ein Tischgerät, dessen einzigartiges Design die programmierbare, sanfte Zentrifugalkraft nutzt, um die für Karussell-Automaten normale vertikale Agitation zu verstärken.
  • Sofortstart oder verzögerter Start einstellbar
  • Programmierbare Rotationsgeschwindigkeit von entweder 60 oder 70 U/min; Rotation kann auch auf AUS programmiert werden
  • Programmierbare Eintauchzeit für die einzelnen Stationen (von 1 Minute bis zu 99 Stunden: 59 Minuten)
  • Korbkapazität von 120 oder 240 Kassetten
  • Batterie-Notversorgungssystem bei Stromausfall
Leistungsverhalten:
  • Die Deckel für Reagenzgefäße und ein Entlüftungssystem mit Aktivkohlefilter verringern den Austritt entstehender Dämpfe.
  • Speichermöglichkeit für bis zu 10 verschiedene Verarbeitungsprogramme
  • Zur Verbesserung der Einbettqualität drehen sich die Kassettenkörbe innerhalb der Reagenzgefäße abwechselnd gegen den Uhrzeigersinn und im Uhrzeigersinn.
  • Reagenzverschleppung wird durch das sanfte Zentrifugieren des Korbs über dem Reagenzgefäß reduziert.
  • Jedes Reagenzgefäß fasst  1,8l des Reagenzes
  • Technische Daten:
  • Stromversorgung: 100-240 V, 50/60 Hz
  • Durchmesser: 85 cm (33,5 in.)
  • Höhe: 50 cmÖffnung bis 70 cm (19,6 in. Öffnung bis 27,5 in.)
  • Gewicht: 154 lb. (70 kg)
  • Im Lieferumfang enthalten:
  • Grundgerät
  • Bedienungsanleitung
  • Zehn Reagenzgefäße und zwei Paraffinbäder für Betrieb mit einem Korb (insgesamt 120 Kassetten) oder neun Reagenzgefäße und drei Paraffinbäder für Betrieb mit zwei Körben (insgesamt 240 Kassetten)
  • Spezifikation
    Spezifikation
    120 oder 240 Kassetten
    Inklusive Belüftungssystem, 2 Paraffinbädern und 1 Aufbereitungskorb
    85 cm
    50 bis 70 cm
    70 kg
    100/240 V
    1,8 L
    33,5 in.
    19,6 bis 27,5 in.
    154 lb.
    50/60 Hz