Learn More
Thermo Scientific™ Schubladenbox
Beschreibung
Organisieren Sie Ihre Verbrauchsmaterialien und sparen Sie wertvollen Platz auf dem Labortisch mit Thermo Scientific™ National™ Schubladenboxen für 8-mm-Standardfläschchen mit Schraubgewinde. Schubladenboxen sind in Ausführungen mit sechs und neun Schubladen erhältlich. Die Mini-Schubladenbox mit sechs Schubladen fasst 500 Fläschchen und Verschlüsse, die Schubladenbox in Vollformat, die neun Schubladen enthält, fasst 2.000 Fläschchen und Verschlüsse. Bestellen Sie einen leeren Schrank oder einen komplett mit Fläschchen und Verschlüssen bestückten Schrank.
- Stapelbare Schränke aus schwerem Stahl mit Metall-Einlegeböden und neun spritzgegossenen Einschüben
- Mit Aussparungen zum sicheren Stapeln, bis zu sechs Schränke hoch stapelbar
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Kasten mit neun Schubladen, normale Ausführung, nur Schrank |
| Enthält | Nur Schrank |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Leerer Abstellraumschrank |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.