Learn More
Thermo Scientific™ Schubladenbox
Artikelnummer. 12413788
Click to view available options
Typ:
Leerer Abstellraumschrank
Mini-Schubladenbox mit 6 Schubladen, nur Schubladenbox
Mini-Schubladenbox mit 6 Schubladen
SureStop Schubladenbox mit 9 Schubladen
Enthält:
2000 Stück Kappen und Fläschchen, Fläschchen: C5000-1, Verschluss: C5000-54B
500 Stück Kappen und Fläschchen, Fläschchen: C4011-1W, Verschluss: C4011-1AP
Nur Schrank
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12413788
Marke: Thermo Scientific™ C4011688W
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit diesen Schubladenboxen mit sechs oder neun Schubladen können Sie Verbrauchsmaterial organisieren und wertvollen Platz auf dem Labortisch sparen. Bestellen Sie einen leeren Schrank oder einen komplett mit Fläschchen und Verschlüssen bestückten Schrank.
Organisieren Sie Ihre Verbrauchsmaterialien und sparen Sie wertvollen Platz auf dem Labortisch mit Thermo Scientific™ National™ Schubladenboxen für 8-mm-Standardfläschchen mit Schraubgewinde. Schubladenboxen sind in Ausführungen mit sechs und neun Schubladen erhältlich. Die Mini-Schubladenbox mit sechs Schubladen fasst 500 Fläschchen und Verschlüsse, die Schubladenbox in Vollformat, die neun Schubladen enthält, fasst 2.000 Fläschchen und Verschlüsse. Bestellen Sie einen leeren Schrank oder einen komplett mit Fläschchen und Verschlüssen bestückten Schrank.
  • Die Mini-Schubladenbox hat 6 Schubladen; jede Schublade enthält 100 Packungen Fläschchen oder Septa
  • Die Schubladenbox im Vollformat verfügt über 9 tiefe Schubladen mit einer Lagerkapazität von 2.000 Fläschchen und Versiegelungen
  • Stapelbarer Schrank aus schwerem Stahl
  • Mit Metall-Einlegeböden und spritzgegossenen Einschüben
  • Schubladenbox kann nach Verbrauch der Produkte wiederaufgefüllt werden
Lieferumfang:Vorbestückt mit je 3.000 Stück: Durchsichtige Fläschchen und vormontierte durchsichtige Bördelversiegelungen mit FEP/roten Gummi-Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Silber
Beschreibung NSC Mini-Schubladenbox, durchsichtige Fläschchen mit Beschriftungsfeld und PTFE/RR-Versiegelungen
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Durchsichtig
Material Glas, PTFE
Vorgeschlitzt No
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum PTFE / RR Seals
Enthält 500 Stück Kappen und Fläschchen, Fläschchen: C4011-1W, Verschluss: C4011-1AP
Anzahl pro Packung 1
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlussmaterial Aluminium
Verschlusstyp Bördelkappe (oben offen, 5,5-mm-Öffnung)
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 500 Caps and Vials
Typ Mini-Schubladenbox mit 6 Schubladen
Verschlussgröße 11 mm
Marking Spot Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss
Septa Size (Metric) 11 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.