Learn More
Thermo Scientific™ Lagerungsfläschchen und Verschlüsse
Beschreibung
Lagern Sie Ihre Proben in diesen Fläschchen, um das Ausbluten von Ionen zu verhindern und gleichzeitig die Probe über ihre gesamte Lebensdauer auf einem konstanten pH-Wert zu halten. Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™ Probenlagerungsfläschchen mit Schraubgewinde werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) oder 51A Braunglas (Typ 1, Klasse B) hergestellt. Probenlagerungsfläschchen sind von 2 ml bis 40 ml erhältlich.
- Geschlossene Kappen mit PTFE-Dichtungseinlage zur Probenlagerung
- PTFE auf Folie/Schaumdichtung bietet hohe chemische Beständigkeit
- Nicht autoklavierbar
Unmontierte Komfort-Kits sparen Zeit bei der Probenvorbereitung.
- Komfort-Kits mit geschlossenen Kappen enthalten Fläschchen und die entsprechende Menge der zugehörigen Schraubverschlüsse mit vormontierten Septa.
- Komfort-Kits mit oben offenen Kappen enthalten in Schrumpffolie verpackte Fläschchen und separat verpackte Kappen und Septa in Polybeuteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 15-425 Fläschchen mit Schraubgewinde, 8 ml |
| Innendurchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 8 ml |
| Basisausführung | Flachboden |
| Gesamtvolumen (metrisch) | 8 ml |
| Höhe (metrisch) | 60 mm |
| Menge | 200 |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.