Learn More
Thermo Scientific™ Lagerungsfläschchen und Verschlüsse
Beschreibung
Lagern Sie Ihre Proben in diesen Fläschchen, um das Ausbluten von Ionen zu verhindern und gleichzeitig die Probe über ihre gesamte Lebensdauer auf einem konstanten pH-Wert zu halten. Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™ Probenlagerungsfläschchen mit Schraubgewinde werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) oder 51A Braunglas (Typ 1, Klasse B) hergestellt. Probenlagerungsfläschchen sind von 2 ml bis 40 ml erhältlich.
- Geschlossene Kappen mit PTFE-Dichtungseinlage zur Probenlagerung
- PTFE auf Folie/Schaumdichtung bietet hohe chemische Beständigkeit
- Nicht autoklavierbar
Unmontierte Komfort-Kits sparen Zeit bei der Probenvorbereitung.
- Komfort-Kits mit geschlossenen Kappen enthalten Fläschchen und die entsprechende Menge der zugehörigen Schraubverschlüsse mit vormontierten Septa.
- Komfort-Kits mit oben offenen Kappen enthalten in Schrumpffolie verpackte Fläschchen und separat verpackte Kappen und Septa in Polybeuteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Beschreibung | 15-425-Schraubverschluss |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polyethylen-Schaumstoff, PTFE, Polypropylen |
| Septum | PTFE/PE-Schaumstoffeinlage |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 1,3 mm |
| Verschlussgröße | 15 mm |
| Produkttyp | Screw Cap with Septum |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.