Learn More
Thermo Scientific™ Lagerungsröhrchenschutz
Artikelnummer. p-4520562
Click to view available options
Typ:
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen
Röhrchenhalter
Röhrchenumwicklung
Menge:
100/Packung, 100/Karton
15/Packung; 300/Karton
200/Packung, 200/Karton
350/Packung, 350/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
15 Stück
200 Stück
350 Stück
Artikelnummer. 10099010
Marke: Thermo Scientific™ 343958
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bieten Sie Ihren Kryolagerungsröhrchen und Fläschchen zusätzlichen Schutz, z. B. beim Versand oder bei der Lagerung in flüssigem oder dampfphasigem Stickstoff mit diesem Lagerungszubehör.
Bieten Sie Ihren CryoTube und Fläschchen bei Bedarf zusätzlichen Schutz mit Thermo Scientific™ Zubehör für den Lagerungsröhrchenschutz. Schützen Sie beispielsweise Ihre Proben, wenn Sie sie in flüssigem oder dampfphasigem Stickstoff lagern oder wenn Sie Proben versenden. Dieses Zubehör für die Kryoragerung, wie z. B. Schlauchhüllen, Manschetten und Mini-Boxen, ist für sichere Handhabung gedacht.
  • Die Enden des Nunc CryoFlex Schlauchs werden nach Einführen eines Kryoröhrchens mittels Hitze geschrumpft und das Röhrchen so versiegelt, damit während der Lagerung kein Flüssigstickstoff eindringen kann
  • Die durchsichtigen Nunc CryoSleeve Schutzrohre passen zu allen Nunc oder Nalgene™ Aluminiumhaltern und bieten zusätzlichen Schutz bei der Handhabung und dem Eintauchen der Röhrchen in die flüssige Phase des Flüssigstickstoffs – ohne direkten Kontakt zum Flüssigstickstoff
  • Nunc Cryotube Mini-Boxen sind ideal für die Lagerung kleinerer Probenmengen und für den Versand mit Druckverschluss, während eine äußerst stoßfeste Polystyrol-Konstruktion Ihre Proben schützt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Nunc CryoFlex Schlauchhülle, 500 mm, 14 mm ID
Innendurchmesser (metrisch) 14 mm
Höhe (metrisch) 500 mm
Menge 15/Packung; 300/Karton
Typ Röhrchenumwicklung
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.