Learn More
Thermo Scientific™ Lagerungsröhrchenschutz
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10461482
Click to view available options
Typ:
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen
Röhrchenhalter
Röhrchenumwicklung
Menge:
100/Packung, 100/Karton
15/Packung; 300/Karton
200/Packung, 200/Karton
350/Packung, 350/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
15 Stück
200 Stück
350 Stück
Artikelnummer. 10461482
Marke: Thermo Scientific™ 534592
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bieten Sie Ihren Kryolagerungsröhrchen und Fläschchen zusätzlichen Schutz, z. B. beim Versand oder bei der Lagerung in flüssigem oder dampfphasigem Stickstoff mit diesem Lagerungszubehör.
Bieten Sie Ihren CryoTube und Fläschchen bei Bedarf zusätzlichen Schutz mit Thermo Scientific™ Zubehör für den Lagerungsröhrchenschutz. Schützen Sie beispielsweise Ihre Proben, wenn Sie sie in flüssigem oder dampfphasigem Stickstoff lagern oder wenn Sie Proben versenden. Dieses Zubehör für die Kryoragerung, wie z. B. Schlauchhüllen, Manschetten und Mini-Boxen, ist für sichere Handhabung gedacht.
  • Wenn Sie Ihre Kryoröhrchen in flüssigen Stickstoff eintauchen möchten, sind sie zuerst in Nunc™ Cryoflex™ Schläuchen zu versiegeln, um das Eindringen von Flüssigstickstoff in das Röhrchen zu verhindern. Mit Cryoflex™ Schläuchen lässt sich vor dem Eintauchen eine undurchlässige Schutzschicht um das Röhrchen herum anbördeln und formschrumpfen.
  • Nalgene™ CryoSleeves™ gleiten über Nunc oder Nalgene Cryocane und verhindern, dass Röhrchen aus dem Kryocan und auf den Boden des Flüssigstickstoff-Dewars fallen. Nalgene™ CryoSleeves™ verhindern jedoch nicht das Eindringen von Flüssigstickstoff. Kryoröhrchen im Rohr müssen vor dem Auftragen der CryoSleeve™ Schutzshicht in Cryoflex™ Schläuchen versiegelt werden, wenn das Eintauchen in Flüssigstickstoff erforderlich ist.
  • Nunc CryoTube™ Miniboxen mit Friktionsdeckel sind ideal für die Aufbewahrung und Versand kleinerer Probenmengen. Hergestellt aus beständigem, hochgradig schlagfestem Polystyrol zum Schutz der Proben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung CryoTube Mini-Box, Für 10 Fläschchen
Farbe Gelbbraun
Material Polystyrol
Menge 200/Packung, 200/Karton
Typ Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.