Learn More
Thermo Scientific™ Lagerungsröhrchenschutz
Schützen Sie Röhrchen in LN2-Behältern und verhindern Sie Explosionen mit dem Thermo Scientific™ Lagerungsröhrchenschutz.
Marke: Thermo Scientific™ 343958
102.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Lagerröhrchenschutz können Sie Röhrchen in LN2-Behältern schützen und Explosionen durch eine LN2-Kontamination vermeiden. Kompatibel mit Röhrchen wie Thermo Scientific™ Nunc™ Cryoflex™ Schutzrohren oder Thermo Scientific™ Cryosleeves™. Nutzen Sie unsere Mini-Boxen für Versand oder Transport.
- Die Enden des Nunc CryoFlex Schlauchs werden nach Einführen eines Kryoröhrchens mittels Hitze geschrumpft und das Röhrchen so versiegelt, damit während der Lagerung kein Flüssigstickstoff eindringen kann
- Die durchsichtigen Nunc CryoSleeve Schutzrohre passen zu allen Nunc oder Nalgene™ Aluminiumhaltern und bieten zusätzlichen Schutz bei der Handhabung und dem Eintauchen der Röhrchen in die flüssige Phase des Flüssigstickstoffs – ohne direkten Kontakt zum Flüssigstickstoff
- Nunc Cryotube Mini-Boxen sind ideal für die Lagerung kleinerer Probenmengen und für den Versand mit Druckverschluss, während eine äußerst stoßfeste Polystyrol-Konstruktion Ihre Proben schützt.
Spezifikation
Nunc CryoFlex Schlauchhülle, 500 mm, 14 mm ID | |
500 mm | |
Röhrchenumwicklung |
14 mm | |
15/Packung; 300/Karton |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.