Learn More
Fisherbrand™ Aufbewahrungsbehälter
Lagern, organisieren und transportieren Sie kleine Gegenstände für ein aufgeräumtes Labor. Die Fisherbrand™ Tubby™ Aufbewahrungsbehälter verfügen über abnehmbare Trennwände für individuelle Fächer. Mit dicht sitzenden Deckeln und schlagfestem, transparentem Polypropylen.
Marke: Fisherbrand™
41.46 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.57500kg
Beschreibung
- Stapelbar und entsprechend groß, um Platz effizient zu nutzen
- Herausnehmbare Trennwände schaffen nach Bedarf ein großes oder ein kleines Fach
- Deckel rastet ein, um den Inhalt für einen sicheren Transport zu sichern
- Klare Seiten für Zugriff und Bestandsüberwachung auf einen Blick
- Ideal für Röhrchen, Pipettenspitzen, Pipetten, Handschuhe und andere kleine Gegenstände
- 5er Pack enthält 5 Wannen, 5 Deckel und 15 Trennwände
Spezifikation
Aufbewahrungsbehälter | |
Durchsichtig | |
5/Packung | |
200 mm |
Polypropylen | |
Trennwand, Deckel | |
330 mm | |
115 mm |