Learn More
Thermo Scientific™ Lagerungsstöcke
Sie können verschiedene Kryoröhrchen in diesen Haltern aufbewahren, die in Standard- oder Stufen-Ausführung für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -ausführungen erhältlich sind.
Marke: Thermo Scientific™ 378441
53.26 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ oder Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen können Sie in Thermo Scientific™ Aluminiumhaltern für Kryoröhrchen aufbewahren, die in Standard- oder Stufen-Ausführung für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -ausführungen erhältlich sind.
- Geeignet zur Lagerung von Röhrchen mit Thermo Scientific™ CryoFlex™ Schläuchen
- Kompatibel mit Farbcodierern, die sich am Stabende befestigen und zur einfacheren Unterscheidung der Proben und optimalen Bestandsverwaltung beschriften lassen
Spezifikation
Standard | |
Kryoröhrchenhalter | |
11,31 in. |
Aluminium | |
1/Packung, 50/Kartons. | |
29 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Neues Angebot Jetzt kaufen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.