Learn More
Thermo Scientific™ Lagerungsstöcke
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10100341
Click to view available options
Typ:
Aluminiumhalter für Kryoröhrchen
Kryoröhrchenhalter
Bauweise/Design:
Codierer
Standard
Unterteilt
Länge (metrisch):
29 cm
30 cm
Nicht zutreffend
Packungsgröße:
100 Stück
12 Stück
48 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10100341
Marke: Thermo Scientific™ 50150001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sie können verschiedene Kryoröhrchen in diesen Haltern aufbewahren, die in Standard- oder Stufen-Ausführung für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -ausführungen erhältlich sind.
Thermo Scientific™ Nalgene™ oder Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen können Sie in Thermo Scientific™ Aluminiumhaltern für Kryoröhrchen aufbewahren, die in Standard- oder Stufen-Ausführung für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -ausführungen erhältlich sind.
  • Geeignet zur Lagerung von Röhrchen mit Thermo Scientific™ CryoFlex™ Schläuchen
  • Kompatibel mit Farbcodierern, die sich am Stabende befestigen und zur einfacheren Unterscheidung der Proben und optimalen Bestandsverwaltung beschriften lassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bauweise/Design Unterteilt
Material Aluminium
Typ Kryoröhrchenhalter
Menge 12/Packung, 48/Karton
Länge (angloamerikanisch) 11,31 in.
Länge (metrisch) 29 cm
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.