Learn More
Eppendorf™ Aufbewahrungsboxen
Ermöglicht die Auswahl der optimalen Kastenkombinationen für individuelle Lagerungsanforderungen. Eppendorf™ Lagerungskästen ermöglichen eine sichere Lagerung ihrer Probenröhrchen in einem platzsparenden Design. Sie ermöglichen eine Auswahl von Röhrchen zwischen 0.5 und 50 ml.
Marke: Eppendorf™ 0030140613
22.59 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Merkmale:
- Flexible und optimierte Kombinationsmöglichkeiten für die verschiedenen Lagerboxformate
- Formstabil bei Gefriertemperaturen von -86°C für die Probenlagerung oder zum Autoklavieren für 20 Minuten bei 121°C für die Sterilisation
- Verlässlicher, individueller, alphanumerischer, laserbeschrifteter Code für jeden Probenort
- Minimiert Zuordnungsfehler
- Ablesbarkeit mit großem Kontrast
- Dauerhaft
- Fünf zusätzliche Beschriftungsschilder auf dem Deckel ermöglichen eine anwenderspezifische Beschriftung
- Passt auf alle gängigen Röhrchenformate: Kryoröhrchen, Mikrozentrifugenröhrchen, konische 15 und 50 ml-Röhrchen und andere Laborgefäße
- Konische 15 und 50 ml-Röhrchen in Lagerboxen mit Belüftungsschlitzen für einen gleichmäßigen Gefriervorgang
- Verhindert Röhrchenschäden oder -brüche, wie sie häufig beim Einfrieren von langen Röhrchenformaten in geschlossenen Boxen auftreten
- Kompatibel mit den gängigen Tiefkühlregalsystemen und den verschiedenen Innengittervarianten
Spezifikation
Lagerbox | |
25 Röhrchen (5 ml) mit Schraubverschluss | |
25 | |
5 x 5 | |
76,2 mm |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Ja | |
2 Stück | |
3 in. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30