Läs mer
Läs mer
Eppendorf™ Aufbewahrungsboxen
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Aufnahmevermögen:
100 Kryoröhrchen mit Innengewinde
25 Röhrchen(5 ml)
25 Röhrchen (15 ml)
25 Röhrchen (5 ml) mit Schraubverschluss
64 Röhrchen (1 bis 2 ml)
81 Kryoröhrchen (1 bis 2 ml) mit Schraubverschluss
81 Kryoröhrchen (3 ml) mit Schraubverschluss
81 Kryoröhrchen (4 bis 5 ml) mit Schraubverschluss
9 Röhrchen (25 ml)
9 Röhrchen (50 ml),4 Röhrchen (15 ml)
Förpackningsstorlek
2 Stück
3 Stück
4 Stück
Beskrivning
Merkmale:
- Flexible und optimierte Kombinationsmöglichkeiten für die verschiedenen Lagerboxformate
- Formstabil bei Gefriertemperaturen von -86°C für die Probenlagerung oder zum Autoklavieren für 20 Minuten bei 121°C für die Sterilisation
- Verlässlicher, individueller, alphanumerischer, laserbeschrifteter Code für jeden Probenort
- Minimiert Zuordnungsfehler
- Ablesbarkeit mit großem Kontrast
- Dauerhaft
- Fünf zusätzliche Beschriftungsschilder auf dem Deckel ermöglichen eine anwenderspezifische Beschriftung
- Passt auf alle gängigen Röhrchenformate: Kryoröhrchen, Mikrozentrifugenröhrchen, konische 15 und 50 ml-Röhrchen und andere Laborgefäße
- Konische 15 und 50 ml-Röhrchen in Lagerboxen mit Belüftungsschlitzen für einen gleichmäßigen Gefriervorgang
- Verhindert Röhrchenschäden oder -brüche, wie sie häufig beim Einfrieren von langen Röhrchenformaten in geschlossenen Boxen auftreten
- Kompatibel mit den gängigen Tiefkühlregalsystemen und den verschiedenen Innengittervarianten
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lagerbox |
| Aufnahmevermögen | 81 Kryoröhrchen (1 bis 2 ml) mit Schraubverschluss |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 81 |
| Stapelbar | Ja |
| Anzahl Probengestelle | 9 x 9 |
| Anzahl pro Packung | 3 Stück |
| Höhe (metrisch) | 52,8 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2 in. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering