Learn More
Eppendorf™ Aufbewahrungsboxen
Artikelnummer. 15672647 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
100 Kryoröhrchen mit Innengewinde
25 Röhrchen(5 ml)
25 Röhrchen (15 ml)
25 Röhrchen (5 ml) mit Schraubverschluss
64 Röhrchen (1 bis 2 ml)
81 Kryoröhrchen (1 bis 2 ml) mit Schraubverschluss
81 Kryoröhrchen (3 ml) mit Schraubverschluss
81 Kryoröhrchen (4 bis 5 ml) mit Schraubverschluss
9 Röhrchen (25 ml)
9 Röhrchen (50 ml),4 Röhrchen (15 ml)
Packungsgröße:
2 Stück
3 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 15672647
Marke: Eppendorf™ 0030140583
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht die Auswahl der optimalen Kastenkombinationen für individuelle Lagerungsanforderungen. Eppendorf™ Lagerungskästen ermöglichen eine sichere Lagerung ihrer Probenröhrchen in einem platzsparenden Design. Sie ermöglichen eine Auswahl von Röhrchen zwischen 0.5 und 50 ml.
Merkmale:
  • Flexible und optimierte Kombinationsmöglichkeiten für die verschiedenen Lagerboxformate
  • Formstabil bei Gefriertemperaturen von -86°C für die Probenlagerung oder zum Autoklavieren für 20 Minuten bei 121°C für die Sterilisation
  • Verlässlicher, individueller, alphanumerischer, laserbeschrifteter Code für jeden Probenort
  • Minimiert Zuordnungsfehler
  • Ablesbarkeit mit großem Kontrast
  • Dauerhaft
  • Fünf zusätzliche Beschriftungsschilder auf dem Deckel ermöglichen eine anwenderspezifische Beschriftung
  • Passt auf alle gängigen Röhrchenformate: Kryoröhrchen, Mikrozentrifugenröhrchen, konische 15 und 50 ml-Röhrchen und andere Laborgefäße
  • Konische 15 und 50 ml-Röhrchen in Lagerboxen mit Belüftungsschlitzen für einen gleichmäßigen Gefriervorgang
  • Verhindert Röhrchenschäden oder -brüche, wie sie häufig beim Einfrieren von langen Röhrchenformaten in geschlossenen Boxen auftreten
  • Kompatibel mit den gängigen Tiefkühlregalsystemen und den verschiedenen Innengittervarianten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Lagerbox
Autoklavierbar Autoklavierbar
Aufnahmevermögen 25 Röhrchen (15 ml)
Material Polypropylen
Positionen 25
Stapelbar Ja
Anzahl Probengestelle 5 x 5
Anzahl pro Packung 2 Stück
Höhe (metrisch) 127 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.