Learn More
asecos™ Aufbewahrungsbox
Zur Aufbewahrung von Abdichtmatten
85.00 € - 149.00 €
Spezifikation
Farbe | Gelb |
---|---|
Material | Polyethylen |
Typ | Storage Box |
Länge (angloamerikanisch) | 7.48 in. |
Länge (metrisch) | 190.00 mm |
Produktcode | Marke | Tiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17876406
|
asecos™
13097 |
475.00 mm |
85.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17836536
|
asecos™
13094 |
675.00 mm |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17866446
|
asecos™
13101 |
875.00 mm |
111.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17816486
|
asecos™
13102 |
1080.00 mm |
139.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17826446
|
asecos™
13095 |
1280.00 mm |
149.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- aus Polyethylen
- mit praktischem Tragegriff und Deckel
- vorbereitet zur Wandmontage
Spezifikation
Gelb | |
Storage Box | |
190.00 mm | |
190.00 mm | |
210.00 mm |
Polyethylen | |
7.48 in. | |
7.48 in. | |
8.27 in. |