Learn More
Buerkle™ Vorratsflaschen mit Gewindeanschluss Artikelnummer.: 10430621
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Vorratsflaschen mit Gewindeanschluss
Artikelnummer. 10430621 Alle ansehen Bürkle Produkte
25 l
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 L
10 L
25 l
60 L
Artikelnummer. 10430621
Marke: Buerkle™ 04020025
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Vorratsflaschen mit Gewindeanschluss haben dicke Seiten mit robustem Tragegriff für sicheren Transport und sichere Lagerung.
  • Über das zusätzliche Entlüftungsventil kann Luft in den Behälter eingelassen werden, um ein Vakuum in der Flasche zu verhindern.
  • Der Kanister kann auch als Sedimentierkanister verwendet werden.
  • Über einen Gewindeanschluss kann ein Hahn oder anderes Zubehör mit 3/4-Zoll-Innengewinde/Hutmutter angebracht werden.
  • HDPE
  • Durchmesser der Flaschenöffnung: 50 mm
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 l
Kapazität (angloamerikanisch) 6,6 gal.
Farbe Transparent
Beschreibung Mit Gewindeanschluss/zwei Griffe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Enthält Verschluss, 2 Griffe, Gewindeanschluss
Höhe (metrisch) mit Verschluss 580 mm
Material HDPE
Transparenz Ja
Gewindegröße (metrisch) 50 mm
Graduierungen Ja
Closure Included Ja
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 580 mm
Produkttyp Vorratsflasche
Verschlussmaterial HDPE
Durchmesser (metrisch) 278 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Name des Produkts
Buerkle™ Vorratsflaschen mit Gewindeanschluss >